Learn More
Descyano Nirmatrelvir Acetamida, TRC
Código de producto. 30387887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387887 100 mg
30372133 250 mg
30382677 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD736225100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2755812-81-6
Fórmula molecular C23 H34 F3 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 517.542
Sinónimo (1R,2S,5S)-N-[(2S)-1-Amino-1-Oxo-3-((3S)-2-Oxopyrrolidin-3-Yl)Propan-2-Yl]-6,6-Dimethyl-3-[3-Methyl-N-(Trifluoroacetyl)-L-Valyl]-3-Azabicyclo[3.1.0]Hexane-2-Carboxamide
Nombre IUPAC (1R,2S,5S)-N-[(2S)-1-amino-1-oxo-3-[(3S)-2-oxopirrolidina-3-il]propano-2-il]3-[(2S)-3,3-dimetil-2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]butanoil-6,6-dimetil-3-azabiciclo[3.1.0]hexano-2-carboxamida
SMILES CC(C)(C)[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)C(=O)N1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1C(=O)N[C@@H](C[C@@H]3CCNC3=O)C(=O)N)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Descyano Nirmatrelvir Acetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34F3N5O5/c1-21(2,3)15(30-20(36)23(24,25)26)19(35)31-9-11-13(22(11,4)5)14(31)18(34)29-12(16(27)32)8-10-6-7-28-17(10)33/h10-15H,6-9H2,1-5H3,(H2,27,32)(H,28,33)(H,29,34)(H,30,36)/t10-,11-,12-,13-,14-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.251