Learn More
Descyano Citalopram Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30389177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389177 50 mg
30403485 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59624050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1332724-07-8
Fórmula molecular C19 H22 F N O . Br H
Peso molecular (g/mol) 380.29
Sinónimo 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine Hydrobromide, Descyano Citalopram Hydrobromide
Nombre IUPAC 3-[1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina Hidrobromuro
SMILES FC(C=C1)=CC=C1[C@@]2(CCCN(C)C)C3=CC=CC=C3CO2.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Descyano Citalopram Hydrobromide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FNO.BrH/c1-21(2)13-5-12-19(16-8-10-17(20)11-9-16)18-7-4-3-6-15(18)14-22-19;/h3-4,6-11H,5,12-14H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.0947