Learn More
Descladinosa Azitromicina, TRC
Código de producto. 17941525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941525 10 mg 10 miligramos
17931955 25 mg 25 miligramos
17904555 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17941525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28885010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117693-41-1
Fórmula molecular C30 H58 N2 O9
Peso molecular (g/mol) 590.79
Sinónimo 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-, CP 66458, Descladinose azithromycin, Desosaminylazithromycin
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroxi-3,5,6,8,10,12,14-heptametil-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-uno
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Descladinose Azithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H58N2O9/c1-12-22-30(8,38)25(35)20(6)32(11)15-16(2)14-29(7,37)26(18(4)23(33)19(5)27(36)40-22)41-28-24(34)21(31(9)10)13-17(3)39-28/h16-26,28,33-35,37-38H,12-15H2,1-11H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.4142
Porcentaje de pureza >95%