Learn More
Descladinosa 6-N-Desmetil Azitromicina, TRC
Código de producto. 17941045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941045 100 mg 100 miligramos
17923525 25 mg 25 miligramos
17971525 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17941045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288853100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111247-94-0
Fórmula molecular C29 H56 N2 O9
Peso molecular (g/mol) 576.76
Sinónimo Azithromycin-13-O-descladinosyl-6-N-desmethyl, 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-Ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, CP 60300
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroxi-3,5,8,10,14-hexametil-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Descladinose 6-N-Desmethyl Azithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H56N2O9/c1-11-21-29(8,37)24(34)19(6)30-14-15(2)13-28(7,36)25(17(4)22(32)18(5)26(35)39-21)40-27-23(33)20(31(9)10)12-16(3)38-27/h15-25,27,30,32-34,36-37H,11-14H2,1-10H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.3986
Porcentaje de pureza >95%