Learn More
Clorhidrato de descloroketamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deschloroketamine hydrochloride |
| CAS | 4631-27-0 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclohexanone, 2-(methylamino)-2-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanone, 2-(methylamino)-2-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 2'-Oxo-PCM hydrochloride, Deschloroketamine hydrochloride, 2-(Methylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one hydrochloride, 2-(Methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO.ClH/c1-14-13(10-6-5-9-12(13)15)11-7-3-2-4-8-11;/h2-4,7-8,14H,5-6,9-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(metilamino)-2-fenilciclohexan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.1077 |