Learn More
Clorhidrato de descloroetil bendamustina, TRC
Código de producto. 30135703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135703 25 mg 25 miligramos
30005453 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28836525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797881-48-1
Fórmula molecular C14 H18 Cl N3 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 332.23
Sinónimo 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), Bendamustine Related Compound D (USP) as HCl, 4-[5-[(2-Chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]butanoic acid hydrochloride
Nombre IUPAC ácido butanoico 4-[5-(2-cloroetilamino)-1-metilbenzimidazol-2-il]ácido butanoico; Cloruro
SMILES Cl.Cn1c(CCCC(=O)O)nc2cc(NCCCl)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschloroethyl Bendamustine hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18ClN3O2.ClH/c1-18-12-6-5-10(16-8-7-15)9-11(12)17-13(18)3-2-4-14(19)20;/h5-6,9,16H,2-4,7-8H2,1H3,(H,19,20);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0854