Learn More
Clorhidrato de desclorodesloratadina (clorhidrato de 6,11-dihidro-11-(piperidin-4-ilideno)-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina), Mikromol™
Código de producto. 30462145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462145 4 x 25 mg 100 miligramos
17963516 25 mg 25 miligramos
17964026 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462145 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.1900254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de desclorodesloratadina (clorhidrato de 6,11-dihidro-11-(piperidin-4-ilideno)-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschlorodesloratadine Hydrochloride
CAS 2172059-46-8
Nombres de analitos o componentes Deschlorodesloratadine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Deschlorodesloratadine Hydrochloride, 6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2.ClH/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15;/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1
Nombre IUPAC 11-piperidin-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 312.84
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1393 g/mol