Learn More
Deschloroclozapine, MedChemExpress
Descripción
Deschloroclozapine, a metabolite of Clozapine, is a highly potent muscarinic DREADDs agonist. Deschloroclozapine binds to DREADD receptor subtypes hM3Dq and hM4Di with Ki of 6.3 and 4.2 nM, respectively. [11C]-Deschloroclozapine is developed as a promising PET tracer for DREADD imaging.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deschloroclozapine |
| Forma física | Powder |
| CAS | 7-7-1977 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20N4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (342.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3NC4=CC=CC=C42)CC1 |
| Mostrar más |