Learn More
Descloroacetilmetolcloro Propanol, TRC
Código de producto. 30362425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362425 10 mg 10 miligramos
30360206 100 mg 100 miligramos
30351217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD35392510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61520-53-4
Fórmula molecular C12 H19 N O
Peso molecular (g/mol) 193.29
Sinónimo 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)amino]-1-propanol, CGA 37913, Deschloroacetylmetolachlor propanol, N-(1-Hydroxy-2-propyl)-2-ethyl-6-methylaniline
Nombre IUPAC 2-(2-etil-6-metilanilino)propano-1-ol
SMILES CCc1cccc(C)c1NC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor-des(chloroacetyl)-O-desmethyl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO/c1-4-11-7-5-6-9(2)12(11)13-10(3)8-14/h5-7,10,13-14H,4,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1467