Learn More
Descloro-Zopiclona, TRC
Código de producto. 30010988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010988 10 mg 10 miligramos
30007839 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28951510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1348046-61-6
Fórmula molecular C17H18N6O3
Peso molecular (g/mol) 354.36
Sinónimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-methyl-, 6,7-dihydro-7-oxo-6-(2-pyridinyl)-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, 6-Pyridin-2-yl-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl4-Methylpiperazine-1-carboxylate
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschloro-Zopiclone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N6O3/c1-21-8-10-22(11-9-21)17(25)26-16-14-13(19-6-7-20-14)15(24)23(16)12-4-2-3-5-18-12/h2-7,16H,8-11H2,1H3