Learn More
Descloro Loratadine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deschloro Loratadine |
| CAS | 79779-58-1 |
| Fórmula molecular | C22H24N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24N2O2/c1-2-26-22(25)24-14-11-17(12-15-24)20-19-8-4-3-6-16(19)9-10-18-7-5-13-23-21(18)20/h3-8,13H,2,9-12,14-15H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 348.44 |