Learn More
Descloro Dasatinib, TRC
Código de producto. 30138364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138364 25 mg 25 miligramos
30137004 1 mg 1 miligramo
17904075 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28926525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184919-23-0
Fórmula molecular C22 H27 N7 O2 S
Peso molecular (g/mol) 453.56
Sinónimo 5-Thiazolecarboxamide, 2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-methylphenyl)-, Deschlorodasatinib
Nombre IUPAC 2-[[6-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]-2-metilpirimidina-4-il]amino]-N-(2-metilfenilo)-1,3-tiazola-5-carboxamida
SMILES Cc1ccccc1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCN(CCO)CC4)s2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschloro Dasatinib
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27N7O2S/c1-15-5-3-4-6-17(15)26-21(31)18-14-23-22(32-18)27-19-13-20(25-16(2)24-19)29-9-7-28(8-10-29)11-12-30/h3-6,13-14,30H,7-12H2,1-2H3,(H,26,31)(H,23,24,25,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.1947