Learn More
Descloro-clorocloro clorofeno (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30368050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368050 5 mg 5 miligramos
30348974 1 mg 1 miligramo
30364973 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2889815MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74056-26-1
Fórmula molecular C26 H29 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 407.98
Sinónimo 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (9CI), Triethylamine, 2-[p-(1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, hydrochloride, (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride, 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine Hydrochloride, Clomiphene Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC 2-[4-(1,2-difeniletetil)fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=Cc2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.2016