Learn More
Descloro Clobazam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deschloro Clobazam |
| CAS | 22316-24-1 |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, Clobazam Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18(16(20)11-15(17)19)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-5-fenil-1,5-benzodiazepina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1055 |