Learn More
Descloruro de Bupropión Hidrocloro, TRC
Código de producto. 30358383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358383 50 mg 50 miligramos
30368022 100 mg 100 miligramos
30366314 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28854550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63199-74-6
Fórmula molecular C13 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 241.76
Sinónimo 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-fenilpropano-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1233
Porcentaje de pureza >95%