Learn More
Descloro bupropión-d9 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30360346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360346 2.5 mg 2.50 miligramo
30358923 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30360346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2885472.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346601-65-7
Fórmula molecular C13H11D9ClNO
Peso molecular (g/mol) 250.81
Sinónimo 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-phenyl-1-propanone Hydrochloride, 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[[1,1,1,3,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propano-2-il]amino]-1-fenilpropano-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NC(C)C(=O)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschloro Bupropion-d9 Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1798