Learn More
Descloro atovacuona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deschloro Atovaquone |
| CAS | 92458-44-1 |
| Fórmula molecular | C22 H20 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(4-phenylcyclohexyl)-, trans, 2-Hydroxy-3-(trans-4-phenylcyclohexyl)naphthalene-1,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20O3/c23-20-17-8-4-5-9-18(17)21(24)22(25)19(20)16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15-16,25H,10-13H2/t15-,16- |
| SMILES | OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc4C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3-(4-fenilciclohexil)naftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1412 |