Learn More
Descloro Aripiprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deschloro Aripiprazole |
| CAS | 203395-81-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 H28 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, 7-[4-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Aripiprazole Imp. C (EP), 3-Dechloro Aripiprazole, 3-Dechloroaripiprazole, Deschloro Aripiprazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-20-5-1-2-6-22(20)27-14-12-26(13-15-27)11-3-4-16-29-19-9-7-18-8-10-23(28)25-21(18)17-19/h1-2,5-7,9,17H,3-4,8,10-16H2,(H,25,28) |
| SMILES | Clc1ccccc1N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2 |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-(2-clorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 413.94 |
| Mostrar más |