Learn More
Clorhidrato de descloro-4'-cloroclomifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deschloro-4'-chloro Clomiphene Hydrochloride |
| CAS | 118766-65-7 |
| Fórmula molecular | C26H29Cl2NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[2-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)18-19-29-25-16-12-23(13-17-25)26(22-8-6-5-7-9-22)20-21-10-14-24(27)15-11-21;/h5-17,20H,3-4,18-19H2,1-2H3;1H/b26-20+; |
| SMILES | [H]/C(C1=CC=C(Cl)C=C1)=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(E)-2-(4-clorofenil)-1-feniletenil]fenoxi]-N,N-dietiletanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 442.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.1626 |