Learn More
Descloro-4,4'-dicloro citrato de clomifeno (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30136974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136974 500 mg 500 miligramos
30008678 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289020500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117884-83-0
Fórmula molecular C26 H27 Cl2 N O . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 632.53
Sinónimo 2-[4-[1,2-bis(4-chlorophenyl)ethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 2-[p-[1,2-bis(p-chlorophenyl)vinyl]phenoxy]triethylamine citrate (6CI)
Nombre IUPAC 2-[4-[1,2-bis(4-clorofenil)etenoil]fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=Cc2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschloro-4,4'-dichloro Clomiphene Citrate (EZ mixture)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27Cl2NO.C6H8O7/c1-3-29(4-2)17-18-30-25-15-9-22(10-16-25)26(21-7-13-24(28)14-8-21)19-20-5-11-23(27)12-6-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-16,19H,3-4,17-18H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.174
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.