Learn More
Descloro-2-fenilsulfonil-tiametoxam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deschloro-2-phenylsulfonyl-thiamethoxam |
| CAS | 192439-45-5 |
| Fórmula molecular | C14H15N5O5S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tetrahydro-3-methyl-N-nitro-5-[[2-(phenylsulfonyl)-5-thiazolyl]methyl]-4H-1,3,5-Oxadiazin-4-imine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N5O5S2/c1-17-9-24-10-18(13(17)16-19(20)21)8-11-7-15-14(25-11)26(22,23)12-5-3-2-4-6-12/h2-7H,8-10H2,1H3/b16-13- |
| SMILES | O=S(C1=NC=C(CN2/C(N(C)COC2)=N/[N+]([O-])=O)S1)(C3=CC=CC=C3)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 397.43 |