Learn More
Sal de clorhidrato de cloro-1,2-dihidro-2-oxo Clomifeno, TRC
Código de producto. 30003713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003713 50 mg 50 miligramos
30009463 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28904050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5635-70-1
Fórmula molecular C26 H29 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 423.97
Sinónimo 2-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylacetophenone Hydrochloride (7CI,8CI), (2RS)-2-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone Hydrochloride, Clomifene Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-1,2-difeniletanona; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(C(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschloro-1,2-dihydro-2-oxo Clomiphene hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(28)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18,25H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1965
Porcentaje de pureza >95%