Learn More
Descarboxilo Levofloxacina, TRC
Código de producto. 30011446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011446 50 mg 50 miligramos
30004721 25 mg 25 miligramos
17992095 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28848050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178964-53-9
Fórmula molecular C17 H20 F N3 O2
Peso molecular (g/mol) 317.36
Sinónimo (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one
Nombre IUPAC (2S)-7-fluoro-2-metil-6-(4-metilpiperazina-1-il)-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraen-10-one
SMILES C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C=CN1c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decarboxyl levofloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20FN3O2/c1-11-10-23-17-15-12(14(22)3-4-21(11)15)9-13(18)16(17)20-7-5-19(2)6-8-20/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.154
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.