Learn More
Febuxostat descarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Descarboxyl Febuxostat |
| CAS | 1335202-60-2 |
| Fórmula molecular | C15H16N2OS |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Methylpropoxy)-5-(4-methyl-2-thiazolyl)benzonitrile, 2-Isobutoxy-5-(4-methylthiazol-2-yl)benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2OS/c1-10(2)8-18-14-5-4-12(6-13(14)7-16)15-17-11(3)9-19-15/h4-6,9-10H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 272.37 |