Learn More
Descarboxy 1-Hidroxi Ketorolac, TRC
Código de producto. 30008856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008856 25 mg 25 miligramos
30005399 50 mg 50 miligramos
30004863 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28911525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154476-25-2
Fórmula molecular C14 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 227.26
Sinónimo Methanone, (2,3-dihydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-5-yl)phenyl-, (2,3-Dihydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-5-yl)phenylmethanone, (1RS)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol, Ketorolac 1-Hydroxy Analog, Descarboxy 1-Hydroxy Ketorolac
Nombre IUPAC (7-hidroxi-6,7-dihidro-5H-pirrolizina-3-il)-fenilmetananona
SMILES OC1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,13,16H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0946
Porcentaje de pureza >95%