Learn More
Descarbonsildenafil, TRC
Código de producto. 30133180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133180 25 mg 25 miligramos
17980715 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28952025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393816-99-3
Fórmula molecular C21H30N6O4S
Peso molecular (g/mol) 462.57
Sinónimo Benzenesulfonamide, 3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-ethoxy-, Descarbonsildenafil, Sildenafil descarbon
Nombre IUPAC N-[2-(dimetilamino)etilo]-4-etoxi-3-(1-metil-7-oxo-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)benzenosulfonamida
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)NCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Descarbonsildenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30N6O4S/c1-6-8-16-18-19(27(5)25-16)21(28)24-20(23-18)15-13-14(9-10-17(15)31-7-2)32(29,30)22-11-12-26(3)4/h9-10,13,22H,6-8,11-12H2,1-5H3,(H,23,24,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.2049
Porcentaje de pureza >95%