Learn More
Fisherbrand™ Agente descalcificador con base de ácido cítrico
Código de producto. 15834772
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15834772 5 l 5 Kg
1 options
Código de producto. 15834772 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor LZB 126
El agente descalcificador con base de ácido cítrico Fisherbrand™ es un líquido transparente e incoloro adecuado para su uso en baños de agua.
  • Ácido cítrico monohidrato, ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
  • Líquido transparente incoloro
  • Valor de pH a 25 °C: 2,2 (10 g/l), 1,85 (50 g/l)
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Descalcificador
Para utilizar con (equipo) Baño de agua
Tipo Agente desincrustante a base de ácido cítrico
pH A 25 °C 2,2 (10 g/l), 1,85 (50 g/l)
Capacidad (métrico) 5 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decalcifier / Descaler - Citric Acid based 5kg Canister
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid monohydrate