Learn More
Desbutil Dronedarone Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30008588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008588 2.5 mg 2.50 miligramo
30006808 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2888752.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197431-02-0
Fórmula molecular C27 H36 N2 O5 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 537.11
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(butylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(butylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, monohydrochloride (9CI), Desbutyldronedarone Hydrochloride, N-(2-Butyl-3-[4-[3-(butylamino)propoxy]benzoyl]-1-benzofuran-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride
Nombre IUPAC N-[2-butil-3-[4-[3-(butilamino)propoxi]benzoilo]-1-benzofurano-5-il]metanosulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CCCCNCCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(=O)(=O)C)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desbutyl Dronedarone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36N2O5S.ClH/c1-4-6-9-25-26(23-19-21(29-35(3,31)32)12-15-24(23)34-25)27(30)20-10-13-22(14-11-20)33-18-8-17-28-16-7-5-2;/h10-15,19,28-29H,4-9,16-18H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.2112
Porcentaje de pureza >95%