Learn More
Desbutil Dronedarona-d6 Cloruro, TRC
Código de producto. 30368042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368042 10 mg 10 miligramos
30353066 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28887810MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346598-70-6
Fórmula molecular C27H30D6N2O5S • HCl
Peso molecular (g/mol) 543.15
Sinónimo N-(2-Butyl-3-(4-(3-(butylamino)propoxy-1,1,2,2,3,3-d6)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide Hydrochloride
Nombre IUPAC N-(2-butil-3-(4-(3-(butilamino)propoxi-1,1,2,2,3,3-d6)benzoilo)benzofurano-5-il)metanassulfonamida hidrocloruro
SMILES C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=C(NS(C)(=O)=O)C2)C3=CC=C(OC(C(C(NCCCC)([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desbutyl Dronedarone-d6 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36N2O5S.ClH/c1-4-6-9-25-26(23-19-21(29-35(3,31)32)12-15-24(23)34-25)27(30)20-10-13-22(14-11-20)33-18-8-17-28-16-7-5-2;/h10-15,19,28-29H,4-9,16-18H2,1-3H3;1H/i8D2,17D2,18D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.25