Learn More
Desbutil Bumetaniro, TRC
Código de producto. 17981345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981345 100 mg 100 miligramos
17932065 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288780100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28328-54-3
Fórmula molecular C13 H12 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 308.31
Sinónimo Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico
SMILES Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desbutyl Bumetanide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0467