Learn More
Desbromo Brimonidina, TRC
Código de producto. 30006144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006144 100 mg 100 miligramos
17993125 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD452880100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91147-43-2
Fórmula molecular C11 H11 N5
Peso molecular (g/mol) 213.24
Sinónimo N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511
Nombre IUPAC N-quinoxalina-6-ilimazolidina-2-imina
SMILES C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1014
Porcentaje de pureza >95%