Learn More
Clorhidrato de Desbenzil Donepezil, TRC
Código de producto. 30008050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008050 10 mg 10 miligramos
30011860 100 mg 100 miligramos
30009187 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28877510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120013-39-0
Fórmula molecular C17 H23 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 325.83
Sinónimo 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-2-(piperidina-4-ilmetil)-2,3-dihidroindeno-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)C(=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1445
Porcentaje de pureza >95%