Learn More
Desaminotyrosine, MedChemExpress
Código de producto. 16459376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015346
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desaminotyrosine
CAS 501-97-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(C=CC(=C1)O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 166.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus