Learn More
Clorhidrato de desaminosulfonil dorzolamida, TRC
Código de producto. 30352690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30352690 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30352690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28895510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desaminosulfonyl Dorzolamide Hydrochloride
CAS 897657-77-1
Fórmula molecular C10H15NO2S2 . HCl
Cantidad 10 mg
Sinónimo (4S,6S)-N-Ethyl-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-amine 7,7-dioxide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2S2.ClH/c1-3-11-9-6-7(2)15(12,13)10-8(9)4-5-14-10;/h4-5,7,9,11H,3,6H2,1-2H3;1H/t7-,9-;/m0./s1
SMILES Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sccc12
Peso molecular (g/mol) 281.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0311