Learn More
Clorhidrato de desaminosulfonil dorzolamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desaminosulfonyl Dorzolamide Hydrochloride |
| CAS | 897657-77-1 |
| Fórmula molecular | C10H15NO2S2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (4S,6S)-N-Ethyl-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-amine 7,7-dioxide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO2S2.ClH/c1-3-11-9-6-7(2)15(12,13)10-8(9)4-5-14-10;/h4-5,7,9,11H,3,6H2,1-2H3;1H/t7-,9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 281.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0311 |