Learn More
Éster etílico de desamino p-etoxi glufosinato-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desamino P-Ethoxy Glufosinate-d3 Ethyl Ester |
| CAS | 1346598-74-0 |
| Fórmula molecular | C9H16D3O4P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(Hydroxymethylphosphinyl)-butanoic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19O4P/c1-4-12-9(10)7-6-8-14(3,11)13-5-2/h4-8H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])P(=O)(CCCC(=O)OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 4-[etoxi(trideuteriometil)fosforil]butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 225.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1209 |