Learn More
Desamino Imiquimod N-Óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desaminoimiquimod N-Oxide |
| CAS | 99010-63-6 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N3 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 1-(2-methylpropyl)-, 5-oxide, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline N-oxide, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-Oxide, Desaminoimiquimod N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N3O/c1-10(2)7-16-9-15-12-8-17(18)13-6-4-3-5-11(13)14(12)16/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cn1cnc2c[n+]([O-])c3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metilpropil)-5-oxidoimidazo[4,5-c]quinolin-5-io |
| Peso molecular (g/mol) | 241.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.1215 |