Learn More
Desamino Glufosinato-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desamino Glufosinate-d3 |
| CAS | 1794938-71-8 |
| Fórmula molecular | C5H8D3O4P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-(Hydroxy-(trideuteriomethyl)phosphoryl)butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11O4P/c1-10(8,9)4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3 |
| SMILES | C(CCC(O)=O)P(C([2H])([2H])[2H])(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(hidroxi(metil-d3)fosforil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 169.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.06 |