Learn More
Desaminocloro (S)-fluoxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desamino Chloro (S)-Fluoxetine |
| CAS | 114446-51-4 |
| Fórmula molecular | C16H14ClF3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[(1S)-3-Chloro-1-phenylpropoxy]-4-(trifluoromethyl)-benzene, (S)-1-Chloro-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14ClF3O/c17-11-10-15(12-4-2-1-3-5-12)21-14-8-6-13(7-9-14)16(18,19)20/h1-9,15H,10-11H2/t15-/m0/s1 |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(O[C@@H](CCCl)c2ccccc2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 314.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.0685 |