Learn More
Desaminocloro (R)-fluoxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desamino Chloro (R)-Fluoxetine |
| CAS | 1346617-29-5 |
| Fórmula molecular | C16 D5 H9 Cl F3 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-[(1R)-3-Chloro-1-phenylpropoxy]-4-(trifluoromethyl)-benzene, (R)-1-Chloro-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14ClF3O/c17-11-10-15(12-4-2-1-3-5-12)21-14-8-6-13(7-9-14)16(18,19)20/h1-9,15H,10-11H2/t15-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H](CCCl)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[(1R)-3-cloro-1-[4-(trifluorometil)fenoxi]propil]-2,3,4,5,6-pentadeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 319.761 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.1 |