Learn More
Diacetato de desalil rocuronio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desallyl Rocuronium Diacetate |
| CAS | 119302-22-6 |
| Fórmula molecular | C31H50N2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Androstane-3,17-diol, 2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)-, 3,17-diacetate, (2β,3α,5α,16β,17β)-, Androstane-3,17-diol, 2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)-, diacetate (ester), (2β,3α,5α,16β,17β)- (9CI), (2β,3α,5α,16β,17β)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol diacetate, (2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-Diacetoxy-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane, 2β-(4-Morpholinyl)-16β-(1-pyrrolidinyl)-5α-androstane-3α,17β-diol diacetate, 2β-(Morpholin-4-yl)-16β-(pyrrolidin-1-yl)-5α-androstane-3α,17β-diol 3,17-Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H50N2O5/c1-20(34)37-28-17-22-7-8-23-24(31(22,4)19-27(28)33-13-15-36-16-14-33)9-10-30(3)25(23)18-26(29(30)38-21(2)35)32-11-5-6-12-32/h22-29H,5-19H2,1-4H3/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@](CC1)([C@]4(C)[C@@](CC3)(C[C@H](OC(C)=O)[C@H](C4)N5CCOCC5)[H])[H])[H])(C[C@@H]([C@@H]2OC(C)=O)N6CCCC6)[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 530.74 |