Learn More
Desalquil ebastina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desalkyl Ebastine-d5 |
| CAS | 1189424-36-9 |
| Fórmula molecular | C18H16D5NO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-(Diphenylmethoxy-d5)piperidine, 4-(Benzhydryloxy-d5)piperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17-19H,11-14H2/i1D,3D,4D,7D,8D |
| SMILES | [2H]C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=C1C(OC2CCNCC2)C3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 272.4 |