Learn More
Desacetilespironolactona (7alfa-tiospironolactona), Mikromol™
Descripción
Desacetilespironolactona (7-alfa-tiospironolactona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desacetylspironolactone |
| CAS | 38753-76-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Desacetylspironolactone |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C22 H30 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Diethazine N,S,S-Trioxide Hydrochloride, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7-mercapto-3-oxo-, gamma-lactone, (7alpha,17alpha)-, 3-(3-Oxo-7alpha-thio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid gamma-lactone, 7alpha-Thiospirolactone, 7alpha-Thiospironolactone, Deacetylspironolactone, Mercaptospironolactone, SC 24813 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@@H](S)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 374.54 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |