Learn More
Desacetildiltiazem 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30458455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458455 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458455 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0068.0511
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyldiltiazem
CAS 42399-40-6
Nombres de analitos o componentes Desacetyldiltiazem
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H24 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. F (EP), Desacetyldiltiazem, Diltiazem Hydrochloride Impurity F, Diltiazem Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
Tipo de solución Solución única
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
Nombre IUPAC (2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-3-hidroxi-2-(4-metoxifenil)-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-4-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 372.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 372,1508 g/mol