Learn More
Desacetylcinobufotalin, MedChemExpress
Código de producto. 16481568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16481568 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16481568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0882
MedChemExpress Desacetylcinobufotalin is a natural compound; apoptosis inducer and shows the marked inhibition effect to HepG2 cells and the IC50 value is 0.0279μmol/ml.
Desacetylcinobufotalin is a natural compound
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetylcinobufotalin
CAS 4099-30-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Deacetylcinobufotalin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5(O)[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
Peso molecular (g/mol) 416.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.51
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death