Learn More
Desacetylcinobufagin, MedChemExpress
Código de producto. 16471568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471568 5 mg 5 miligramos
16469158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0881
MedChemExpress Desacetylcinobufagin is a natural compound used for microbial transformation.
Desacetylcinobufagin is a natural compound used for microbial transformation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetylcinobufagin
CAS 4026-95-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Deacetylcinobufagin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (64.92 mM)
SMILES C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
Peso molecular (g/mol) 400.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.51
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid