Learn More
Desacetil Vindolina, TRC
Código de producto. 30365792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365792 25 mg 25 miligramos
30358776 100 mg 100 miligramos
30354288 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28874525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3633-92-9
Fórmula molecular C23H30N2O5
Peso molecular (g/mol) 414.49
Sinónimo (2β,3β,4β,5α,12R,19α)-6,7-Didehydro-3,4-dihydroxy-16-methoxy-1-methyl-aspidospermidine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, 4-Desacetylvindoline, Deacetylvindoline, NSC 91993
Nombre IUPAC metilo (3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-3a-etil-4,5-dihidroxi-8-metaxi-6-metil-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahidro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazola-5-carboxilato
SMILES [H][C@]12[C@](C=CCN2CC3)(CC)[C@@H](O)[C@@](C(OC)=O)(O)[C@@]4([H])[C@]13C5=CC=C(OC)C=C5N4C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Vindoline
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N2O5/c1-5-21-9-6-11-25-12-10-22(17(21)25)15-8-7-14(29-3)13-16(15)24(2)18(22)23(28,19(21)26)20(27)30-4/h6-9,13,17-19,26,28H,5,10-12H2,1-4H3/t17-,18+,19+,21+,22+,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.22