Learn More
Desacetil triflusal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triflusal impurity B |
| CAS | 328-90-5 |
| Fórmula molecular | C8H5F3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Triflusal Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1O)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 206.12 |