Learn More
Desacetil Rifampicina Quinona (>85%), TRC
Código de producto. 30133979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133979 50 mg 50 miligramos
30004615 25 mg 25 miligramos
30005880 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19955550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65110-92-1
Fórmula molecular C41H54N4O11
Peso molecular (g/mol) 778.89
Sinónimo 25-Deacetyl-1,4-didehydro-1,4-dideoxy-3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,4-dioxo-Rifamycin, 25-Desacetylrifampin Quinone;
Nombre IUPAC (7S,9E,11S,12S,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21E)-2,13,15,17-tetrahidroxi-11-metaxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-26-[(Z)-(4-metilpiperazina-1-il)iminometil]-8,30-dioxa-24-aztetraciclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaeno-6,23,27,29-tetrone
SMILES C[C@H]1/C=C/C=C(/C(=O)N=C2/C(=C\NN3CCN(CC3)C)/C(=O)C4=C5C(=C(C(=C4C2=O)O)C)O[C@@](C5=O)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)C)O)C)O)C)OC)C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Rifampicin Quinone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H54N4O11/c1-20-11-10-12-21(2)40(53)43-31-26(19-42-45-16-14-44(8)15-17-45)36(50)28-29(37(31)51)35(49)25(6)38-30(28)39(52)41(7,56-38)55-18-13-27(54-9)22(3)33(47)24(5)34(48)23(4)32(20)46/h10-13,18-20,22-24,27,32-34,42,46-49H,14-17H2,1-9H3/b11-10+,18-13+,21-12+,26-19+,43-31?/t20-,22+,23+,24-,27-,32-,33+,34+,41-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.3789