Learn More
Desacetil-N,O-descarbonil linezolid (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desacetyl-N,O-descarbonyl Linezolid |
| CAS | 333753-72-3 |
| Fórmula molecular | C13H20FN3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S)-1-Amino-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20FN3O2/c14-12-7-10(16-9-11(18)8-15)1-2-13(12)17-3-5-19-6-4-17/h1-2,7,11,16,18H,3-6,8-9,15H2 |
| SMILES | NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 269.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.154 |